Kluczowe dokumenty
GF89584082
Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20
10m insulated wire, 0.125mm conductor diameter, 0.008mm insulation thickness, polyimide insulation
Synonim(y):
NI055880
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
opis
polyimide insulation
Formularz
wire (insulated)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 895-840-82
Długość
10 m
śr. przewodnika
0.125 mm
grubość izolacji
0.008 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)