Kluczowe dokumenty
GF89223206
Manganin® - resistance alloy, Cu86Mn12Ni2
foil, 100 x 100mm, 0.5mm thickness, annealed
Synonim(y):
CU060500
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Formularz
foil (annealed)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 892-232-06
rozmiar × grubość
100 mm × 100 mm × 0.5 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Informacje prawne
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)