Kluczowe dokumenty
GF89120178
Stainless Steel - AISI 316L alloy, FeCr18Ni10Mo3
foil, 2m coil, 0.2mm thickness, annealed
Synonim(y):
FF210320
Wybierz wielkość
1 EA
3290,00 zł
3290,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
3290,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
3290,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
annealed
foil (coil)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 891-201-78
rozmiar × grubość
2 m × 0.2 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)