Kluczowe dokumenty
GF89066739
Stainless Steel - AISI 430 alloy, Fe81Cr17MnSiCSP
foil, 2m coil, 0.70mm thickness, annealed
Synonim(y):
FF230330
Wybierz wielkość
1 EA
3470,00 zł
3470,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
3470,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
3470,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
annealed
foil (coil)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 890-667-39
rozmiar × grubość
2 m × 0.70 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)