Kluczowe dokumenty
GF87830714
Stainless Steel - AISI 321 alloy, FeCr18Ni9Ti
foil, 2m coil, 0.025mm thickness, half hard
Synonim(y):
FE210247
Wybierz wielkość
1 EA
4630,00 zł
4630,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
4630,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
4630,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
foil (coil - half hard)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 878-307-14
rozmiar × grubość
2 m × 0.025 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)