Merck
GF86728630
Copper-beryllium alloy, Cu98Be2
foil, 0.5m coil, 0.15mm thickness, half hard
Synonim(y):
CU070360
About This Item
Kod UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
Postać
foil (coil - half hard)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 867-286-30
rozmiar × grubość
0.5 m × 0.15 mm