Merck
GF86338154
Cadmium
tube, 100mm, outside diameter 2.29mm, inside diameter 1.27mm, wall thickness 0.51mm, 99.95+%
Synonim(y):
CD007200
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Cd
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
112.41
Beilstein:
8137359
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141707
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
≥99.95%
Formularz
tubes
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 863-381-54
rezystywność
7.27 μΩ-cm, 22°C
bp
765 °C (lit.)
mp
320.9 °C (lit.)
gęstość
8.65 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Cd]
InChI
1S/Cd
Klucz InChI
BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Piktogramy
Environment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Peerapat Kosolsaksakul et al.
Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), 187, 153-161 (2014-02-08)
The Mae Tao watershed, northwest Thailand, has become contaminated with cadmium (Cd) as a result of zinc ore extraction (Padaeng deposit) in the nearby Thanon-Thongchai mountains. Consumption of contaminated rice has led to documented human health impacts. The aim of
Jachym Suman et al.
Biochimica et biophysica acta, 1838(5), 1338-1343 (2014-02-05)
PbtA, a putative P(1B)-type ATPase from the Gram-negative soil bacterium Achromobacter xylosoxidans A8 responsible for Pb(2+)/Zn(2+)/Cd(2+)-resistance in Escherichia coli, was heterologously expressed in Saccharomyces cerevisiae. When present in Zn(2+)- and Pb(2+)/Cd(2+)-hypersensitive S. cerevisiae strains CM137 and DTY168, respectively, PbtA was
Lijun Li et al.
Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), 187, 90-97 (2014-01-28)
We studied the bonding and release kinetics of Cd, Cu and Pb from different soils in the older metropolitan area of Copenhagen. Total Cd, Cu and Pb concentrations were elevated 5-27 times in the urban soils compared to an agricultural
Jian-An Xian et al.
Bulletin of environmental contamination and toxicology, 92(5), 525-528 (2014-01-01)
This study investigated the effect of ambient Cadmium (Cd) on haemocyte apoptosis of the shrimp, Penaeus monodon. Cellular response was determined in Cd-exposed (0, 0.05, 0.5 and 5 mg L(-1)) shrimp. Results showed that 0.05 mg L(-1) Cd(2+) had no significant effect on the
Jungsoo Kim et al.
Environmental monitoring and assessment, 186(4), 2321-2327 (2014-01-11)
In birds, concentrations of heavy metal contaminants were associated with their diet and environmental quality. This study presents concentrations of lead and cadmium in feathers and the relationship between concentrations in the feather and stomach content of three species of