Merck
GF85616130
Lead
wire reel, 1m, diameter 0.5mm, as drawn, 99.999%
Synonim(y):
PB005125
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Pb
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
207.20
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141723
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
≥99.999%
Formularz
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 856-161-30
rezystywność
20.65 μΩ-cm
bp
1740 °C (lit.)
mp
327.4 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Pb]
InChI
1S/Pb
Klucz InChI
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Piktogramy
Health hazardEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
Organy docelowe
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Cognitive declines after deep brain stimulation are likely to be attributable to more than caudate penetration and lead location.
Takashi Morishita et al.
Brain : a journal of neurology, 137(Pt 5), e274-e274 (2014-02-13)
Reply: Cognitive declines after deep brain stimulation are likely to be attributable to more than caudate penetration and lead location.
Karsten Witt et al.
Brain : a journal of neurology, 137(Pt 5), e275-e275 (2014-02-20)
Min-Yi Huang et al.
Ecotoxicology and environmental safety, 104, 310-316 (2014-04-15)
Lead (Pb) is a common heavy metal in the natural environment, but its concentration has been increasing alongside widespread industrial and agricultural development in China. The dark-spotted frog Pelophylax (formerly Rana) nigromaculata (Anura: Ranidae) is distributed across East Asia and
B Ali et al.
Ecotoxicology and environmental safety, 102, 25-33 (2014-03-04)
The role of hydrogen sulfide (H2S) in alleviating lead (Pb) induced stress in oilseed rape (Brassica napus L.) was studied under laboratory conditions. Plants were grown hydroponically in greenhouse conditions under three levels (0, 100, and 400 µM) of Pb
Jun Yoshinaga et al.
Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), 189, 223-228 (2014-04-01)
The levels of 25 elements in house dust collected from 100 general Japanese residences were measured. Factor analysis was applied on the multi-element data to explore source of Pb (median concentration 49.1 mg/kg) in house dust. Six factors were extracted