Kluczowe dokumenty
GF85535275
Polycarbonate
(PC), film, thickness 0.02 mm, L 0.5 m, yellow
Synonim(y):
CT301210
About This Item
Kod UNSPSC:
12352100
Formularz
film
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 855-352-75
Długość
0.5 m
grubość
0.02 mm
kolor
yellow
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)