Kluczowe dokumenty
GF85503528
Platinum-iridium alloy, Pt90Ir10
0.1m insulated wire, 0.05mm conductor diameter, 0.009mm insulation thickness, ptfe (polytetrafluoroethylene) insulation, 99.999%
Synonim(y):
PT025835
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
opis
ptfe (polytetrafluoroethylene) insulation
Próba
99.999%
Formularz
wire (insulated)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 855-035-28
Długość
0.1 m
śr. przewodnika
0.05 mm
grubość izolacji
0.009 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)