Kluczowe dokumenty
GF85494224
Alumina/Silica/Boria
fiber, tex number 680, Al2O3 62%/SiO2 24%/B2O3 14%, length 2 m, number of filaments
Synonim(y):
AL625725
Wybierz wielkość
1 EA
1160,00 zł
1160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1160,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
1160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
fibers
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 854-942-24
Długość
2 m
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)