Kluczowe dokumenty
GF85002274
Silicone Elastomer
sheet, thickness 2 mm, size 100 × 150 mm, specification usp class vi
Synonim(y):
SI303201
About This Item
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Aby zapytać o ten produkt GF85002274, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Formularz
sheet
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 850-022-74
rozmiar
100 × 150 mm
grubość
2 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)