Key Documents
GF84554613
Cadmium
foil, 300x1000mm, thickness 2.0mm, as rolled, 99.99%
Synonim(y):
Cadmium, CD000300
About This Item
Próba
99.99%
Postać
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 845-546-13
rezystywność
7.27 μΩ-cm, 22°C
rozmiar × grubość
300 x 1000 mm × 2.0 mm
tw
765 °C (lit.)
mp
320.9 °C (lit.)
gęstość
8.65 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Cd]
InChI
1S/Cd
Klucz InChI
BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3