Kluczowe dokumenty
GF84205931
Polyethylene - High Density
(HDPE), film, thickness 0.01 mm, size 300 × 300 mm
Synonim(y):
ET321010
Wybierz wielkość
1 EA
718,00 zł
5 EA
2900,00 zł
718,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
718,00 zł
5 EA
2900,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
718,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
film
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 842-059-31
rozmiar
300 × 300 mm
grubość
0.01 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)