Kluczowe dokumenty
GF83656536
Polycarbonate
(PC), sheet, thickness 25 mm, size 300 × 300 mm
Synonim(y):
CT303451
About This Item
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Formularz
sheet
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 836-565-36
rozmiar
300 × 300 mm
grubość
25 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)