Key Documents
GF82638029
Carbon
microleaf, 25x70mm, thinness 0.25μm, specific density 50μg/cm2, temporary glass support, 99.997%
Synonim(y):
Activated charcoal, C 004940, Charcoal activated
About This Item
ciśnienie pary
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Próba
99.997%
Postać
wire
temp. samozapłonu
842 °F
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 826-380-29
rezystywność
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
rozmiar × grubość
25 × 70 mm × 0.25 μm
mp
3550 °C (lit.)
ciąg SMILES
[C]
InChI
1S/C
Klucz InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N