Kluczowe dokumenty
GF82200518
Alumina
sheet, thickness 2.0 mm, diameter 15 mm
Synonim(y):
AL603202
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.23
Formularz
sheet
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 822-005-18
Średnica
15 mm
grubość
2.0 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)