Kluczowe dokumenty
GF81868012
Thoriated tungsten
wire, W 99.4%/Th 0.6%, 0.05 mm diameter, length 10 m, temper annealed
Synonim(y):
W 055200
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Produkt GF81868012 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Formularz
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 818-680-12
Długość
10 m
średnica
0.05 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)