Kluczowe dokumenty
GF81740640
Aluminum/Silicon
rod, Al88%/Si12%, 10 mm diameter, length 500 mm, condition extruded
Synonim(y):
AL137910
About This Item
Kod UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Formularz
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 817-406-40
Długość
500 mm
średnica
10 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)