GF81049394
Palladium
foil, not light tested, 50x50mm, thickness 0.0025mm, 99.95%
Synonim(y):
Palladium, PD000206
About This Item
Próba
99.95%
Postać
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 810-493-94
rezystywność
9.96 μΩ-cm, 20°C
rozmiar × grubość
50 x 50 mm × 0.0025 mm
tw
2970 °C (lit.)
mp
1554 °C (lit.)
gęstość
12.02 g/cm3 (lit.)
ciąg SMILES
[Pd]
InChI
1S/Pd
Klucz InChI
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N