Kluczowe dokumenty
GF80700364
Copper/Beryllium
rod, Cu98%/Be 2%, length 100 mm, 20 mm diameter, temper hard
Synonim(y):
CU077950
About This Item
Kod UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
Aby zapytać o ten produkt GF80700364, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Formularz
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 807-003-64
Długość
100 mm
średnica
20 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)