Kluczowe dokumenty
GF80461964
Magnesium
microleaf, 25x25mm, thinness 1.0μm, specific density 174μg/cm2, removable support, 99.9%
Synonim(y):
MG004990
About This Item
ciśnienie pary
1 mmHg ( 621 °C)
Próba
99.9%
Formularz
sheet (microleaf)
temp. samozapłonu
950 °F
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 804-619-64
rezystywność
4.46 μΩ-cm, 20°C
rozmiar × grubość
25 x 25 mm × 1.0 μm
bp
1090 °C (lit.)
mp
648 °C (lit.)
gęstość
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Mg]
InChI
1S/Mg
Klucz InChI
FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Sol. 2
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)