Merck
GF79762214
Titanium
lump, 6 mm max. lump size, weight 20 g, high purity 99.999%
Synonim(y):
TI006111
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Ti
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
47.87
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141746
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
99.999%
Postać
lumps
temp. samozapłonu
860 °F
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 797-622-14
rezystywność
42.0 μΩ-cm, 20°C
masa
20 g
maks. wielkość bryłki
6 mm
tw
3287 °C (lit.)
mp
1660 °C (lit.)
gęstość
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Ti]
InChI
1S/Ti
Klucz InChI
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com