GF79449272
Brass
tube, Cu63%/Zn37%, outside diameter 3.17 mm, length 100 mm, wall thickness 0.455 mm
Synonim(y):
CU027510
About This Item
Kod UNSPSC:
30102010
NACRES:
NA.23
Formularz
tubes
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 794-492-72
Długość
100 mm
śr. zewn.
3.17 mm
grubość ścianki
0.455 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)