GF79318345
Aluminum-magnesium-silicon alloy, Al98Mg1Si0.6
10m wire, 0.125mm diameter, as drawn
Synonim(y):
AL035140
About This Item
Kod UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Formularz
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 793-183-45
dł. × śr.
10 m × 0.125 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)