Kluczowe dokumenty
GF79279408
Alumina
tube, length 500 mm, outside diameter 15 mm, wall thickness 2.5 mm
Synonim(y):
AL607290
About This Item
Kod UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
Aby zapytać o ten produkt GF79279408, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Formularz
tubes
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 792-794-08
Długość
500 mm
śr. zewn.
15 mm
grubość ścianki
2.5 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)