Kluczowe dokumenty
GF78843167
T2 - thermocouple alloy, Ni95(Al+Mn+Si)5
200m wire, 0.05mm diameter, annealed
Synonim(y):
NI105120
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Formularz
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 788-431-67
dł. × śr.
200 m × 0.05 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)