Kluczowe dokumenty
GF78640768
Nickel
foil, 2m coil, thickness 0.125mm, coil width 50mm, annealed, 99%
Synonim(y):
Nickel, NI000504
About This Item
Próba
99%
Postać
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 786-407-68
rezystywność
6.97 μΩ-cm, 20°C
dł. × grubość × szerokość
2 m × 0.125 mm × 50 mm
tw
2732 °C (lit.)
mp
1453 °C (lit.)
gęstość
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Ni]
InChI
1S/Ni
Klucz InChI
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)