Kluczowe dokumenty
GF78158649
T2 - thermocouple alloy, Ni95(Al+Mn+Si)5
rod, 1000mm x 12mm diameter, as drawn
Synonim(y):
NI107930
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Produkt GF78158649 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Formularz
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 781-586-49
dł. × śr.
1000 mm × 12 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)