GF77785273
Copper/Beryllium
insulated wire, conductor diameter 0.025 mm, Cu98%/Be 2%, length 200 m, insulation thickness 0.004 mm
Synonim(y):
CU075820
About This Item
Kod UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
Formularz
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 777-852-73
Długość
200 m
Średnica
0.025 mm
grubość izolacji
0.004 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)