Kluczowe dokumenty
GF77434465
Aluminum/Magnesium
tube, outside diameter 0.75 mm, Al97%/Mg 3%, length 570 mm, wall thickness 0.125 mm
Synonim(y):
AL017160
About This Item
Kod UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Formularz
tubes
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 774-344-65
Długość
570 mm
śr. zewn.
0.75 mm
grubość ścianki
0.125 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)