GF77146735
Phosphor bronze
foil, Cu94%/Sn 6%, thickness 0.08 mm, length 5 m, coil width 0.4 mm
Synonim(y):
CU050247
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 771-467-35
Długość
5 m
szerokość zwoju
0.4 mm
grubość
0.08 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)