Merck
GF76967869
Niobium
washer, size m3, outside diameter 6.64 - 7.00mm, length 50 pcs
Synonim(y):
NB00WA03, Columbium
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Nb
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
92.91
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
31161807
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
opakowanie
pkg of 50
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 769-678-69
rezystywność
13-16 μΩ-cm, 20°C
tw
4742 °C (lit.)
mp
2468 °C (lit.)
gęstość
8.57 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Nb]
InChI
1S/Nb
Klucz InChI
GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com