Merck
GF76705915
Polyamide - Nylon 6
(PA 6), film, thickness 0.025 mm, size 600 × 600 mm, colorless
Synonim(y):
AM301026
About This Item
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Postać
film
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 767-059-15
rozmiar
600 × 600 mm
grubość
0.025 mm
kolor
colorless
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com