Key Documents
GF76696453
Stainless Steel - AISI 420 alloy, Fe86.7Cr13.0C0.3
1000mm rod, 9.5mm diameter
Synonim(y):
FK117920
About This Item
Kod UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Postać
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 766-964-53
dł. × śr.
1000 mm × 9.5 mm