Kluczowe dokumenty
GF76635344
Stainless steel - AISI 321
foil, thickness 0.25 mm, Fe/Cr18%/Ni 9%/Ti%, length 2 m, coil width 150 mm
Synonim(y):
FE210321
About This Item
Kod UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 766-353-44
Długość
2 m
szerokość zwoju
150 mm
grubość
0.25 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)