Kluczowe dokumenty
GF76531811
Stainless Steel - 17-7PH alloy, FeCr17Ni7
foil, 4mm disks, 0.075mm thickness, annealed - condition a, precipitation hardenable
Synonim(y):
FE280300
About This Item
Kod UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Aby zapytać o ten produkt GF76531811, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Formularz
annealed (condition a: precipitation hardenable)
foil (disks)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 765-318-11
rozmiar × grubość
4 mm × 0.075 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)