Kluczowe dokumenty
GF76403381
Antimonial lead alloy, Pb95Sb5
powder, 250micron max. particle size, 150micron min. particle size, 200g
Synonim(y):
PB126010
About This Item
Kod UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 764-033-81
masa
200 g
maks. wielk. cząst.
250 μm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)