Kluczowe dokumenty
GF76337871
Carbon
foil, 500x500mm, thickness 1.0mm, flexible graphite, 99.8%
Synonim(y):
C 000330
About This Item
ciśnienie pary
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Próba
99.8%
Formularz
foil
temp. samozapłonu
842 °F
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 763-378-71
rezystywność
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
rozmiar × grubość
500 x 500 mm × 1 mm
mp
3550 °C (lit.)
ciąg SMILES
[C]
InChI
1S/C
Klucz InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)