Kluczowe dokumenty
GF76311132
Quartz - fused
tube, outside diameter 14 mm, length 100 mm, wall thickness 1.0 mm
Synonim(y):
SI617280
About This Item
Kod UNSPSC:
11101503
NACRES:
NA.23
Formularz
tubes
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 763-111-32
Długość
100 mm
śr. zewn.
14 mm
grubość ścianki
1.0 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)