Kluczowe dokumenty
GF76309487
Zirconium
foil, 4mm disks, thickness 0.02mm, 99.2%
Synonim(y):
ZR000200
About This Item
Próba
99.2%
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 763-094-87
rezystywność
40 μΩ-cm, 20°C
śr. × grubość
4 mm × 0.02 mm
bp
4377 °C (lit.)
mp
1852 °C (lit.)
gęstość
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Zr]
InChI
1S/Zr
Klucz InChI
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)