Kluczowe dokumenty
GF76290699
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), film, thickness 0.25 mm, size 210 × 295 mm, gray
Synonim(y):
ES301451
About This Item
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Formularz
film
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 762-906-99
rozmiar
210 × 295 mm
grubość
0.25 mm
kolor
gray
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)