Kluczowe dokumenty
GF75640507
Stainless Steel - AISI 302 alloy, FeCr18Ni8
25m wire, 0.05mm diameter, annealed
Synonim(y):
FE205115
About This Item
Kod UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Formularz
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 756-405-07
dł. × śr.
25 m × 0.05 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)