Kluczowe dokumenty
GF75640147
Polyetheretherketone
(PEEK), film, thickness 0.25 mm, L 0.5 m, transparent pale amber
Synonim(y):
EK301250
About This Item
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Formularz
film
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 756-401-47
Długość
0.5 m
grubość
0.25 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)