Kluczowe dokumenty
GF75008156
Boron carbide
granule, 5 mm nominal granule size, weight 200 g
Synonim(y):
B 626300
Wybierz wielkość
1 EA
921,00 zł
921,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
921,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
921,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
granular
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 750-081-56
masa
200 g
nominalna wielkość granulek
5 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)