Kluczowe dokumenty
GF74468605
Platinum-rhodium alloy, Pt90Rh10
50mm tube, 0.94mm outside diameter, 0.12mm wall thickness, 0.7mm inside diameter, as drawn
Synonim(y):
PT017150
Wybierz wielkość
1 EA
4180,00 zł
4180,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
4180,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
4180,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
tubes
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 744-686-05
dł. × grubość
50 mm × 0.12 mm
śr. zewn. × śr. wewn.
0.94 mm × 0.7 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)