Merck
GF74415360
Platinum
foil, not light tested, 25x25mm, thickness 0.00125mm, as rolled, 99.95%
Synonim(y):
PT000201
Wybierz wielkość
1 EA
5290,00 zł
5290,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
5290,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Pt
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
195.08
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141734
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
5290,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
99.95%
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 744-153-60
rezystywność
10.6 μΩ-cm, 20°C
rozmiar × grubość
25 x 25 mm × 0.00125 mm
bp
3827 °C (lit.)
mp
1772 °C (lit.)
gęstość
21.45 g/cm3 (lit.)
ciąg SMILES
[Pt]
InChI
1S/Pt
Klucz InChI
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yasar F Mansour et al.
Acta odontologica Scandinavica, 64(4), 231-236 (2006-07-11)
To quantify luting cement at the crown-tooth interface of esthetic crowns fabricated using four different techniques and two methods of excess cement removal. Four methods of crown fabrication were used: the feldspathic porcelain and platinum foil technique, the feldspathic porcelain
A Medici et al.
Steroids, 66(2), 63-69 (2001-01-09)
Regioselectivity in the anodic electrochemical oxidation of cholic acid with different anodes is described. The oxidation with PbO(2) anode affords the dehydrocholic acid in quantitative yield after 22 h. 3alpha,12alpha-Dihydroxy-7-oxo-5beta-cholan-24-oic acid (59%) and 3alpha-hydroxy-7,12-dioxo-5beta-cholan-24-oic acid (51%) are obtained stopping the
Minimally invasive makeover: platinum foil technique.
Steve Ballis et al.
Dentistry today, 29(2), 146-146 (2010-03-04)
M Schuettler et al.
Journal of neural engineering, 2(1), S121-S128 (2005-05-07)
A new method for fabrication of microelectrode arrays comprised of traditional implant materials is presented. The main construction principle is the use of spun-on medical grade silicone rubber as insulating substrate material and platinum foil as conductor (tracks, pads and
Sameer Puri
Compendium of continuing education in dentistry (Jamesburg, N.J. : 1995), 26(7), 519-525 (2005-08-03)
Porcelain is an increasingly popular material to use for restorations. This article will discuss the 3 main ways to fabricate porcelain restorations. The first method involves waxing up the restoration to the proper form and casting it in molten porcelain