Kluczowe dokumenty
GF74347050
Chromium
foil, not light tested, 25x25mm, thickness 0.03mm, permanent polyester support, 99.99+%
Synonim(y):
CR000170
About This Item
Próba
99.99%
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 743-470-50
rezystywność
12.7 μΩ-cm, 20°C
rozmiar × grubość
25 x 25 mm × 0.03 mm
bp
2672 °C (lit.)
mp
1857 °C (lit.)
gęstość
7.14 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Cr]
InChI
1S/Cr
Klucz InChI
VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)