Kluczowe dokumenty
GF73451673
Nickel silver alloy, Cu62Ni18Zn20
foil, 100 x 100mm, 0.60mm thickness, annealed
Synonim(y):
CU100450
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Formularz
foil (annealed)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 734-516-73
rozmiar × grubość
100 mm × 100 mm × 0.60 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)