Merck
GF73351469
Gold
foil, thickness 0.05 mm, diameter 8 mm, high purity 99.99%
Synonim(y):
AU000347
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Au
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
196.97
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141717
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
99.99%
Postać
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 733-514-69
rezystywność
2.05 μΩ-cm, 0°C
Średnica
8 mm
grubość
0.05 mm
tw
2808 °C (lit.)
mp
1063 °C (lit.)
gęstość
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Au]
InChI
1S/Au
Klucz InChI
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com